missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metabolite Benzo(k)fluoranthene in Acetonitrile 10μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Benzo(k)fluoranthene |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 205-99-2 |
| Molekylformel | C20H12 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| UN-nummer | 1648 |
| InChI-nyckel | FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C2C3=C4C(=CC=C3)C5=CC=CC=C5C4=CC2=C1 |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.316 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Benzo(k)fluoranthene 10ug/ml in acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?