Läs mer
Beta-BHC i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12946833 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12946833 1 mL 1ml
1 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 12946833 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P827590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Beta-HCH
Förpackning Ampull(ar)
CAS 319-85-7
Molekylformel C6H6Cl6
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel JLYXXMFPNIAWKQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(C(C(C(C(C1Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6-hexaklorcyklohexan
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 290.814
PubChem CID 727
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:24536