Läs mer
Beta-endosulfan i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12936623 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12936623 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12936623 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P823270
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Endosulfan-beta
Förpackning Ampull(ar)
CAS 33213-65-9
Molekylformel C9H6Cl6O3S
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00137651
InChI-nyckel RDYMFSUJUZBWLH-VQDHCCOSSA-N
LEDER ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)[C@H]3COS(=O)OC[C@H]3C1(Cl)C2(Cl)Cl
IUPAC-namn (1S,2R,8S)-1,9,10,11,12,12-hexaklor-4,6-dioxa-5λ4-tiatricyklo[7.2.1.0²,⁸]dodec-10-en-5-on
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 406.90
PubChem CID 12309467
Kvantitet 1 mL