Läs mer
Bifenox i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12973174 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12973174 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12973174 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P874320
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bifenox
Förpackning Ampull
CAS 42576-02-3
Molekylformel C14H9Cl2NO5
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00055314
InChI-nyckel SUSRORUBZHMPCO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=CC(OC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)=CC=C1[N+]([O-])=O
IUPAC-namn metyl-5-(2,4-diklorfenoxi)-2-nitrobensoat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 342.13
PubChem CID 39230
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:6613