Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bifenthrin |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 82657-04-3 |
| Molekylformel | C23H22ClF3O2 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | OMFRMAHOUUJSGP-ONQPXKCRSA-N |
| LEDER | CC1=C(C=CC=C1COC(=O)C2C(C2(C)C)C=C(C(F)(F)F)Cl)C3=CC=CC=C3 |
| IUPAC-namn | (2-methyl-3-phenylphenyl)methyl (1R,3S)-3-[(E)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl]-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.872 |
| Visa mer |