Läs mer
Bioresmetrin i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12986963 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12986963 10 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12986963 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P879300
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bioresmethrin
Förpackning Ampull
CAS 28434-01-7
Molekylformel C22H26O3
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel VEMKTZHHVJILDY-UXHICEINSA-N
Typ Pesticide and Metabolite Standards
LEDER CC(=CC1C(C1(C)C)C(=O)OCC2=COC(=C2)CC3=CC=CC=C3)C
IUPAC-namn (5-bensylfuran-3-yl)metyl (lR,3R)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropan-1-karboxylat
Lösningsmedel eller matris Iso-octane
Molekylvikt (g/mol) 338.447
PubChem CID 162381
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:39280