Läs mer
Bis-(4-aminofenyl)-metan i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12973184 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12973184 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12973184 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P874430
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-(4-aminophenyl)-methane
Förpackning Ampull
CAS 101-77-9
Molekylformel C13H14N2
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00007914
UN-nummer 1648
InChI-nyckel YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-[(4-aminofenyl)metyl]anilin
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 198.27
PubChem CID 7577
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:32506
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Bis-(4-aminophenyl)-methane 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .