Läs mer
Bis-(4-aminophenyl)-methane in Toluene 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12963184 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12963184 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12963184 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P874420
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-(4-aminophenyl)-methane
Förpackning Ampoule
CAS 101-77-9
Molekylformel C13H14N2
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00007914
InChI-nyckel YBRVSVVVWCFQMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=CC=C(CC2=CC=C(N)C=C2)C=C1
IUPAC-namn 4-[(4-aminophenyl)methyl]aniline
Lösningsmedel eller matris Toluene
Molekylvikt (g/mol) 198.27
PubChem CID 7577
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:32506