Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bisphenol A |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 80-05-7 |
| Molekylformel | C15H16O2 |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| MDL-nummer | MFCD00002366 |
| UN-nummer | 1230 |
| InChI-nyckel | IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(4-hydroxifenyl)propan-2-yl]fenol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Bisphenol A,4,4'-isopropylidenediphenol 1000 ug/ml in methanol
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H370-Orsakar organskador.
- EUH208-Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .