Läs mer
Bromoxynil i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12969703 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12969703 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12969703 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P808370
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bromoxynil
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1689-84-5
Molekylformel C7H3Br2NO
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00002153
UN-nummer 1648
InChI-nyckel UPMXNNIRAGDFEH-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=C(Br)C=C(C=C1Br)C#N
IUPAC-namn 3,5-dibrom-4-hydroxibensonitril
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 276.92
PubChem CID 15531
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:17192
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Bromoxynil,3,5-dibromo-4-hydroxybenzonitrile,bromoxynil phenol 100 ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .