Läs mer
Bupirimat i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12979713 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979713 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12979713 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P808540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupirimate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 41483-43-6
Molekylformel C13H24N4O3S
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
IUPAC-namn [5-butyl-2-(etylamino)-6-metylpyrimidin-4-yl] N,N-dimetylsulfamat
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:81952
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Bupirimate 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .