missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Metabolite Bupirimate in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12919723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12919723 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12919723 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P808580

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Bupirimate
Förpackning Ampoule(s)
CAS 41483-43-6
Molekylformel C13H24N4O3S
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
IUPAC-namn [5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylsulfamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:81952
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.