Läs mer
Metabolite Bupirimate in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12929723 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12929723 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12929723 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P808590
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bupirimate
Förpackning Ampoule(s)
CAS 41483-43-6
Molekylformel C13H24N4O3S
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel DSKJPMWIHSOYEA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCC1=C(N=C(N=C1OS(=O)(=O)N(C)C)NCC)C
IUPAC-namn [5-butyl-2-(ethylamino)-6-methylpyrimidin-4-yl] N,N-dimethylsulfamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 316.42
PubChem CID 38884
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81952