Läs mer
Metabolite Carbazole in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12919763 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12919763 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12919763 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809570
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Förpackning Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00004960
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn 9H-carbazole
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27543