Läs mer
Karbazol i metanol 1000 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12906083 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12906083 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12906083 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F115961
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Förpackning Ampull
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Koncentration 1000 μg/mL
MDL-nummer MFCD00004960
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn 9H-karbazol
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27543