Läs mer
Metabolite Carbazole in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12999753 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12999753 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12999753 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809540
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbazole
Förpackning Ampoule(s)
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00004960
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn 9H-carbazole
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:27543