Läs mer
Karbendazim i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12929763 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12929763 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12929763 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809600
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbendazim
Förpackning Ampull(ar)
CAS 86-74-8
Molekylformel C12H9N
Koncentration 10 μg/ml
MDL-nummer MFCD00004960
UN-nummer 1648
InChI-nyckel UJOBWOGCFQCDNV-UHFFFAOYSA-N
LEDER N1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2
IUPAC-namn 9H-karbazol
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 167.21
PubChem CID 6854
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:27543
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Carbendazim,methyl benzimidazol-2-ylcarbamate 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .