Läs mer
Metabolite Carbendazime in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12949763 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12949763 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12949763 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809620
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbendazim
Förpackning Ampoule(s)
CAS 10605-21-7
Molekylformel C9H9N3O2
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00055390
UN-nummer 1230
InChI-nyckel TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)NC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-namn methyl N-(1H-benzimidazol-2-yl)carbamate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 191.19
PubChem CID 25429
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:3392
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Carbendazim 10ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .