Läs mer
Metabolit Karbendazim i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12959763 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12959763 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12959763 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809630
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Carbendazim
Förpackning Ampull(ar)
CAS 10605-21-7
Molekylformel C9H9N3O2
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00055390
UN-nummer 1230
InChI-nyckel TWFZGCMQGLPBSX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)NC1=NC2=CC=CC=C2N1
IUPAC-namn metyl N-(lH-bensimidazol-2-yl)karbamat
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 191.19
PubChem CID 25429
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:3392
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Carbendazim 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .