Läs mer
Metabolite Carbofuran in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12979763 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12979763 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12979763 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P809800
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Carbofuran
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1563-66-2
Molekylformel C12H15NO3
Koncentration 100 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel DUEPRVBVGDRKAG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(CC2=C(O1)C(=CC=C2)OC(=O)NC)C
IUPAC-namn (2,2-dimethyl-3H-1-benzofuran-7-yl) N-methylcarbamate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 221.256
PubChem CID 2566
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34611
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Standard solution Carbofuran,2,3-dihydro-2,2-dimethylbenzofuran-7-yl N-methylcarbamate 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faresætning
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.