Läs mer
Klordan i DCM 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12926133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12926133 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12926133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F119801
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordane
Förpackning Ampull
CAS 57-74-9
Molekylformel C10H6Cl8
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Kvantitet 1 mL