Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlordane |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 57-74-9 |
| Molekylformel | C10H6Cl8 |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| InChI-nyckel | BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N |
| LEDER | C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.758 |
| PubChem CID | 24860539 |
| Visa mer |