Läs mer
Klodan i metyl-tert.butyleter 2500 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12976133 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12976133 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12976133 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer F120051
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlordane (technical)
Förpackning Ampull
CAS 57-74-9
Molekylformel C10H6Cl8
Koncentration 2500 μg/mL
InChI-nyckel BIWJNBZANLAXMG-POTNBKISSA-N
Typ Organic Single-component Standard Solution
LEDER C1C2C(C(C1Cl)Cl)C3(C(=C(C2(C3(Cl)Cl)Cl)Cl)Cl)Cl
Lösningsmedel eller matris Methyl-tert.butylether
Molekylvikt (g/mol) 409.758
PubChem CID 24860539
Kvantitet 1 mL