Läs mer
Kloridazon i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12952414 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12952414 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12952414 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810580
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloridazon
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1698-60-8
Molekylformel C10H8ClN3O
Koncentration 10 μg/mL
MDL-nummer MFCD00055402
UN-nummer 1648
InChI-nyckel WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-amino-4-klor-2-fenylpyridazin-3-on
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:81838
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.