Läs mer
Kloridazon i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12962414 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962414 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12962414 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810590
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloridazon
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1698-60-8
Molekylformel C10H8ClN3O
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00055402
UN-nummer 1648
InChI-nyckel WYKYKTKDBLFHCY-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC1=C(Cl)C(=O)N(N=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn 5-amino-4-klor-2-fenylpyridazin-3-on
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 221.64
PubChem CID 15546
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81838
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chloridazon,5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one,pyrazon 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Política de privacidad.