Läs mer
Klormequatklorid i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12992414 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12992414 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12992414 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormequat Chloride
Förpackning Ampull(ar)
CAS 999-81-5
Molekylformel C5H13Cl2N
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
IUPAC-namn 2-kloretyl(trimetyl)azaniumklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Kvantitet 10 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.