Läs mer
Klormequatklorid i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12902424 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12902424 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12902424 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P810670
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlormequat Chloride
Förpackning Ampull(ar)
CAS 999-81-5
Molekylformel C5H13Cl2N
Koncentration 100 μg/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
LEDER C[N+](C)(C)CCCl.[Cl-]
IUPAC-namn 2-kloretyl(trimetyl)azaniumklorid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 158.066
PubChem CID 13836
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlormequat chloride,2-chloroethyltrimethylammonium chloride 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.