Läs mer
Klorbenzilat i metanol 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12952444 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12952444 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12952444 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P811110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorobenzilate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 510-15-6
Molekylformel C16H14Cl2O3
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel RAPBNVDSDCTNRC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC-namn etyl-2,2-bis(4-klorfenyl)-2-hydroxiacetat
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 325.185
PubChem CID 10522
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34626