missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Klorbenzilat i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™

Produktkod. 12962444 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962444 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12962444 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P811120

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorobenzilate
Förpackning Ampull(ar)
CAS 510-15-6
Molekylformel C16H14Cl2O3
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel RAPBNVDSDCTNRC-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
IUPAC-namn etyl-2,2-bis(4-klorfenyl)-2-hydroxiacetat
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 325.185
PubChem CID 10522
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34626
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlorobenzilate 100ug/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.