Läs mer
Kloretan i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922454 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12922454 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12922454 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P811280
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloroethane
Förpackning Ampull(ar)
CAS 75-00-3
Molekylformel C2H5Cl
Koncentration 100μ g/ml
InChI-nyckel HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCl
IUPAC-namn kloretan
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 64.512
PubChem CID 6337
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:47554
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • chloroehtane 100µg/ml in methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol