Läs mer
Chloromethane in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12902464 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12902464 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12902464 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P811510
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chloromethane
Förpackning Ampoule(s)
CAS 74-87-3
Molekylformel CH3Cl
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCl
IUPAC-namn chloromethane
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 50.485
PubChem CID 6327
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:36014