Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chloromethane |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 74-87-3 |
| Molekylformel | CH3Cl |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| InChI-nyckel | NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CCl |
| IUPAC-namn | klormetan |
| Lösningsmedel eller matris | Metanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 50.485 |
| Visa mer |