missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Metabolite Chlorothalonil in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorothalonil |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 1897-45-6 |
| Molekylformel | C8Cl4N2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| UN-nummer | 1230 |
| InChI-nyckel | CRQQGFGUEAVUIL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C(#N)C1=C(C(=C(C(=C1Cl)Cl)Cl)C#N)Cl |
| IUPAC-namn | 2,4,5,6-tetrachlorobenzene-1,3-dicarbonitrile |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Standard solution Chlorothalonil 100ug/ml in acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?