missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Klorpyrifosmetyl i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™

Produktkod. 12982524 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12982524 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12982524 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P812740

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpyrifos methyl
Förpackning Ampull(ar)
CAS 5598-13-0
Molekylformel C7H7Cl3NO3PS
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel HRBKVYFZANMGRE-UHFFFAOYSA-N
LEDER COP(=S)(OC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn dimetoxi-sulfanyliden-(3,5,6-triklorpyridin-2-yl)oxi-$l^{5}-fosfan
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 322.521
PubChem CID 21803
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:34632
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlorpyrifos methyl 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.