missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Chlorpyrifos methyl |
| Förpackning | Ampull(ar) |
| CAS | 5598-13-0 |
| Molekylformel | C7H7Cl3NO3PS |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| UN-nummer | 1648 |
| InChI-nyckel | HRBKVYFZANMGRE-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | COP(=S)(OC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl |
| IUPAC-namn | dimetoxi-sulfanyliden-(3,5,6-triklorpyridin-2-yl)oxi-$l^{5}-fosfan |
| Lösningsmedel eller matris | Acetonitrile |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Standard solution Chlorpyrifos methyl 100ug/ml in acetonitrile
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H332-Skadligt vid inandning.
- H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?