missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Chlorpyrifos D10 in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™

Produktkod. 12972524 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
12972524 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12972524 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P812710

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Chlorpyrifos D10
Förpackning Ampoule(s)
CAS 285138-81-0
Molekylformel C9H11Cl3NO3PS
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
LEDER CCOP(=S)(OCC)OC1=NC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl
IUPAC-namn bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)-sulfanylidene-(3,5,6-trichloropyridin-2-yl)oxy-$l^{5}-phosphane
Lösningsmedel eller matris n-Nonane
Molekylvikt (g/mol) 360.636
PubChem CID 16213399
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.