Läs mer
Klorsulfuron i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12993224 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12993224 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12993224 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P874850
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorsulfuron
Förpackning Ampull
CAS 64902-72-3
Molekylformel C12H12ClN5O4S
Koncentration 100μ g/ml
MDL-nummer MFCD00128059
UN-nummer 1648
InChI-nyckel VJYIFXVZLXQVHO-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=NC(C)=NC(NC(=O)NS(=O)(=O)C2=CC=CC=C2Cl)=N1
IUPAC-namn 1-(2-klorfenyl)sulfonyl-3-(4-metoxi-6-metyl-1,3,5-triazin-2-yl)karbamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 357.77
PubChem CID 47491
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:47066
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlorsulfuron 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.