Läs mer
Metabolite Chlorthal-diacid in Acetonitrile 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12972614 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12972614 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12972614 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorthal-diacid
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1861-32-1
Molekylformel C10H6Cl4O4
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00014902
UN-nummer 1145
InChI-nyckel NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
IUPAC-namn 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34664
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlorthal-diacid 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.