Läs mer
Metabolite Chlorthal-dimethyl in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12952614 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12952614 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12952614 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P815320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorthal-dimethyl
Förpackning Ampoule(s)
CAS 1861-32-1
Molekylformel C10H6Cl4O4
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00014902
InChI-nyckel NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
IUPAC-namn 1,4-dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 331.95
PubChem CID 2943
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:34664