Läs mer
Klortoluron i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12932534 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12932534 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12932534 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P812930
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlortoluron
Förpackning Ampull(ar)
CAS 15545-48-9
Molekylformel C10H13ClN2O
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00018275
UN-nummer 1648
InChI-nyckel JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
IUPAC-namn 3-(3-klor-4-metylfenyl)-1,1-dimetylkarbamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81981
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chlortoluron 100ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.