Läs mer
Metabolite Chlortoluron in Methanol 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12952534 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12952534 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12952534 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P812950
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlortoluron
Förpackning Ampoule(s)
CAS 15545-48-9
Molekylformel C10H13ClN2O
Koncentration 100 μg/mL
MDL-nummer MFCD00018275
InChI-nyckel JXCGFZXSOMJFOA-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C)C(Cl)=C1
IUPAC-namn 1-(3-chloro-4-methylphenyl)-3,3-dimethylurea
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 212.68
PubChem CID 27375
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:81981