Läs mer
Krysen i acetonitril 10 μg/ml, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12982534 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12982534 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12982534 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P813030
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 218-01-9
Molekylformel C18H12
Koncentration 10 μg/mL
UN-nummer 1648
InChI-nyckel WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn krysen
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:51687
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Standard solution Chrysene 10ug/ml in acetonitrile
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.