Läs mer
Krysen i DCM 10 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12922544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12922544 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12922544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P813070
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysene
Förpackning Ampull(ar)
CAS 218-01-9
Molekylformel C18H12
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn krysen
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:51687