Läs mer
Metabolite Chrysene in DCM 100μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12932544 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12932544 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12932544 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P813080
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chrysene
Förpackning Ampoule(s)
CAS 218-01-9
Molekylformel C18H12
Koncentration 100 μg/mL
InChI-nyckel WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2C=CC4=CC=CC=C43
IUPAC-namn chrysene
Lösningsmedel eller matris Dichloromethane
Molekylvikt (g/mol) 228.294
PubChem CID 9171
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:51687