missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Clofentezine |
| Förpackning | Ampull |
| CAS | 74115-24-5 |
| Molekylformel | C14H8Cl2N4 |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| InChI-nyckel | UXADOQPNKNTIHB-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1=CC=C(C(=C1)C2=NN=C(N=N2)C3=CC=CC=C3Cl)Cl |
| IUPAC-namn | 3,6-bis(2-klorfenyl)-1,2,4,5-tetrazin |
| Lösningsmedel eller matris | Methanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.146 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Metabolite Clofentezine in Methanol 100µg/mL
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
