Learn More
Klomazon i acetonitril 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Product Code. 12912554 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 mL
Unit Size:
1ml
Product Code. Kvantitet unitSize
12912554 1 mL 1ml
1 options
Product Code. 12912554 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P813340
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifications
Kemiskt namn eller material Clomazone
Förpackning Ampull(ar)
CAS 81777-89-1
Molekylformel C12H14ClNO2
Koncentration 100μ g/ml
UN-nummer 1648
InChI-nyckel KIEDNEWSYUYDSN-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1(CON(C1=O)CC2=CC=CC=C2Cl)C
IUPAC-namn 2-[(2-klorfenyl)metyl]-4,4-dimetyl-1,2-oxazolidin-3-on
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 239.699
PubChem CID 54778
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:3751
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Standard solution Clomazone 100ug/ml in acetonitrile
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Precautionary Statement
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P330-Skölj munnen.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .