Läs mer
Cykloheximid i metanol 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12996993 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12996993 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12996993 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P879630
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2224.44 SEK
    1988.07 SEK / 1ml
    Save 236.37 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cycloheximide
Förpackning Flaska
CAS 66-81-9
Anteckningar om renhetsgrad EU Ph Ref: 1023304
Molekylformel C15H23NO4
Koncentration 100 μg/ml
MDL-nummer MFCD00082346
InChI-nyckel YPHMISFOHDHNIV-QTEFRXOUNA-N
LEDER [H][C@]1(C[C@@H](C)C[C@H](C)C1=O)[C@H](O)CC1CC(=O)NC(=O)C1
IUPAC-namn 4-[(2R)-2-[(lS,3S,5S)-3,5-dimetyl-2-oxocyklohexyl]-2-hydroxietyl]piperidin-2,6-dion
Lösningsmedel eller matris Metanol
Molekylvikt (g/mol) 281.35
PubChem CID 6197
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:27641
Kvalitet Eu. Ph.
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Cycloheximide [CAS:66-81-9] 100 ug/ml in Methanol (P879630)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol