Läs mer
Cyprodinil in Methanol 10μg/mL, Fisher Chemical™
Produktkod. 12962594 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12962594 10 mL 10ml
1 options
Produktkod. 12962594 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P814660
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Cyprodinil
Förpackning Ampoule(s)
CAS 121552-61-2
Molekylformel C14H15N3
Koncentration 10 μg/mL
InChI-nyckel HAORKNGNJCEJBX-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=NC(=NC(=C1)C2CC2)NC3=CC=CC=C3
IUPAC-namn 4-cyclopropyl-6-methyl-N-phenylpyrimidin-2-amine
Lösningsmedel eller matris Methanol
Molekylvikt (g/mol) 225.295
PubChem CID 86367
Kvantitet 10 mL
ChEBI CHEBI:4045
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 10 ML Metabolite Cyprodinil in Methanol 10µg/mL
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
  • P361+P364-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol