Läs mer
Metabolite Decabromodiphenyl ether in n-Nonane 100μg/mL, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Decabromodiphenyl ether |
| Förpackning | Ampoule(s) |
| CAS | 1163-19-5 |
| Molekylformel | C12Br10O |
| Koncentration | 100mu;g/mL |
| InChI-nyckel | WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentabromo-6-(2,3,4,5,6-pentabromophenoxy)benzene |
| Lösningsmedel eller matris | n-Nonane |
| Molekylvikt (g/mol) | 959.171 |
| Visa mer |