Läs mer
Metabolit dekabromodifenyleter i toluen 100 μg/ml, Fisher Chemical™
Produktkod. 12922784 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
12922784 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12922784 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer P837330
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Decabromodiphenyl ether
Förpackning Ampull(ar)
CAS 1163-19-5
Molekylformel C12Br10O
Koncentration 100mu;g/mL
InChI-nyckel WHHGLZMJPXIBIX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=C(C(=C(C(=C1Br)Br)Br)Br)Br)OC2=C(C(=C(C(=C2Br)Br)Br)Br)Br
IUPAC-namn 1,2,3,4,5-pentabrom-6-(2,3,4,5,6-pentabromfenoxi)bensen
Lösningsmedel eller matris Iso-octane/Toluene (9/1)
Molekylvikt (g/mol) 959.171
PubChem CID 14410
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:82436